Merck
ENA394768136
Enamine
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
231.29
MDL编号:
mp
100-102
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-16-12-6-5-11(9-13(12)17-2)14(10-15)7-3-4-8-14/h5-6,9H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI key
UNNOXLSDQWRFPO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
Melting Point
100-102
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130234
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)