Merck
ENA394767629
Enamine
(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
129.19
MDL编号:
Iupac Name
(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H7N3S/c1-3-6-7-4(2-5)8-3/h2,5H2,1H3
InChI key
BPPLZEYBPSFHTO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129026
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129026
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)