Merck
ENA390347342
Enamine
1-cyclohexyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.27
MDL编号:
Iupac Name
1-cyclohexyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-8-7-10(11)12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3,(H2,11,12)
InChI key
FVFCPUBBBIDWEJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126110
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126110
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)