Merck
ENA388699877
Enamine
6-(2-methoxyethoxy)pyridine-3-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.19
MDL编号:
Iupac Name
6-(2-methoxyethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-12-4-5-13-9-3-2-8(6-10)7-11-9/h2-3,7H,4-5H2,1H3
InChI key
JNFWYSQNFRCPTR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123159
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)