Merck
ENA371177791
Enamine
3-hydroxyphenyl benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
214.22
MDL编号:
mp
130-133
Iupac Name
3-hydroxyphenyl benzoate
Inchi Code
1S/C13H10O3/c14-11-7-4-8-12(9-11)16-13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
InChI key
GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107171
Melting Point
130-133
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107171
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)