Merck
ENA370563601
Enamine
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
155.17
MDL编号:
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxy-N-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5,10H,1-2H3
InChI key
PSKWYWANKQMURA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106358
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)