Merck
ENA370563067
Enamine
1-(oxan-4-yl)ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
130.19
MDL编号:
Iupac Name
1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
HNSFAXPMNOFMQI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104907
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104907
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)