Merck
ENA360887520
Enamine
N-ethyl-3-methyl-4-[(oxan-4-yl)amino]benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
262.35
MDL號碼:
Iupac Name
N-ethyl-3-methyl-4-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)benzamide
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-3-16-15(18)12-4-5-14(11(2)10-12)17-13-6-8-19-9-7-13/h4-5,10,13,17H,3,6-9H2,1-2H3,(H,16,18)
InChI 密鑰
FMEOGYJRGHGQDJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99219
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99219
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)