Merck
ENA360886819
Enamine
2,5-dimethylcyclopentan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
149.66
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2,5-dimethylcyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-5-3-4-6(2)7(5)8;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI key
SIQAWYPZIFGYGI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97853
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)