Merck
ENA358813104
Enamine
2-(5-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
136.13
MDL编号:
Iupac Name
(5-fluoro-2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(3-4-9)10-5-6/h1-2,5H,3H2
InChI key
KVZUOWYTUQYRMV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96328
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96328
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)