Merck
ENA346975039
Enamine
2-[1-(5-bromofuran-2-yl)-N-phenylformamido]acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
324.13
MDL编号:
Iupac Name
[(5-bromo-2-furoyl)anilino]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H10BrNO4/c14-11-7-6-10(19-11)13(18)15(8-12(16)17)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,16,17)
InChI key
IIGACMDEBLNYCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95653
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95653
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)