Merck
ENA341296505
Enamine
benzyl(2,2-difluoroethyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.19
MDL编号:
Iupac Name
N-benzyl-2,2-difluoroethanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2
InChI key
OUSJSLQIBWQADW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93594
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)