Merck
ENA341294907
Enamine
octahydro-1H-inden-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
139.24
MDL编号:
Iupac Name
octahydro-1H-inden-5-ylamine
Inchi Code
1S/C9H17N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h7-9H,1-6,10H2
InChI key
UYUWBPXEXFNUAF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90619
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)