Merck
ENA333557047
Enamine
2-ethyloxan-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
129.2
MDL编号:
Iupac Name
2-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChI key
UXZVPCXTWGZXHH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76951
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)