Merck
ENA321763421
Enamine
3-[(3-methylphenyl)methoxy]aniline
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
213.28
MDL编号:
Iupac Name
3-[(3-methylbenzyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11-4-2-5-12(8-11)10-16-14-7-3-6-13(15)9-14/h2-9H,10,15H2,1H3
InChI key
PFDQOMBDBSBDAU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74326
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)