Merck
ENA321763408
Enamine
2-[4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
240.1
MDL编号:
mp
53-54
Iupac Name
[4-(2-bromoethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-6-8-13-10-3-1-9(2-4-10)5-7-12/h1-4H,5-6,8H2
InChI key
RMZNJEAQMRRYFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75109
Melting Point
53-54
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75109
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)