Merck
ENA321762501
Enamine
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
149.19
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
InChI key
YKPYSZOCOIUSEZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73895
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)