Merck
ENA313839064
Enamine
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
279.38
MDL编号:
Iupac Name
N-cyclopentyl-N,2-diphenylacetamide
Inchi Code
1S/C19H21NO/c21-19(15-16-9-3-1-4-10-16)20(18-13-7-8-14-18)17-11-5-2-6-12-17/h1-6,9-12,18H,7-8,13-15H2
InChI key
NEQQEOCMGGVHQI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73130
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73130
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)