Merck
ENA308584882
Enamine
[4-(2-methylpropyl)morpholin-2-yl]methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
173.26
MDL编号:
Iupac Name
(4-isobutyl-2-morpholinyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-8(2)5-10-3-4-12-9(6-10)7-11/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
InChI key
HQDJQJVJHWSKDS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)