Merck
ENA308584788
Enamine
3-{[(oxolan-3-yl)methyl]amino}propanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.21
MDL编号:
Iupac Name
3-[(tetrahydro-3-furanylmethyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c9-3-1-4-10-6-8-2-5-11-7-8/h8,10H,1-2,4-7H2
InChI key
XOIIMBMFUNMUTA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69645
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69645
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)