Merck
ENA308584134
Enamine
4-(thiophen-2-yl)pyrimidin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.23
MDL编号:
mp
187-190
Iupac Name
4-(2-thienyl)-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C8H7N3S/c9-8-10-4-3-6(11-8)7-2-1-5-12-7/h1-5H,(H2,9,10,11)
InChI key
IXOUSLAWDHODKH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69016
Melting Point
187-190
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69016
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)