Merck
ENA295068265
Enamine
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.21
MDL编号:
Iupac Name
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h7-9H,1-6H2
InChI key
QAFXKOPNBQVMIE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)