Merck
ENA282548715
Enamine
({4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl}methyl)dimethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
303.81
MDL编号:
Iupac Name
(4-chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C15H14ClN3S/c1-19(2)8-12-17-14(16)13-11(9-20-15(13)18-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
PTDBGXVJPZIESI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60453
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60453
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)