Merck
ENA249152501
Enamine
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
192.69
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
mp
162-163
Iupac Name
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-2-10-8(11)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI key
YYPVQBBUASUJRK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Melting Point
162-163
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)