Merck
ENA249152423
Enamine
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
283.11
MDL编号:
mp
161-163
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)18-11-4-2-1-3-9(11)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChI key
IQJCZFBHCZXULX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352
Melting Point
161-163
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56352
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)