Merck
ENA245487879
Enamine
3-amino-1-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]urea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.25
MDL编号:
Iupac Name
N-[2-(2-thienyl)ethyl]hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H11N3OS/c8-10-7(11)9-4-3-6-2-1-5-12-6/h1-2,5H,3-4,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
WSMCGJIRMWLENL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55974
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55974
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)