Merck
ENA245486344
Enamine
4-(2-aminopropyl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
151.21
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
mp
122-127
Iupac Name
4-(2-aminopropyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3
InChI 密鑰
GIKNHHRFLCDOEU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926
Melting Point
122-127
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)