Merck
ENA245485308
Enamine
1-[(oxiran-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
141.17
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
1-(2-oxiranylmethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7-2-1-3-8(7)4-6-5-10-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
ZNCCGGMWVUBVBO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
象形圖
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)