Merck
ENA189566383
Enamine
methyl[1-(thiophen-2-yl)ethyl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.24
MDL编号:
Iupac Name
N-methyl-1-(2-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c1-6(8-2)7-4-3-5-9-7/h3-6,8H,1-2H3
InChI key
IPSPCSZFJRJGMS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43094
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)