Merck
ENA185118560
Enamine
{4-[(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.37
MDL编号:
Iupac Name
{4-[(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C15H24N2/c1-12-7-13(2)10-17(9-12)11-15-5-3-14(8-16)4-6-15/h3-6,12-13H,7-11,16H2,1-2H3
InChI key
YMVFPSOLZLYHIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41564
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41564
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)