Merck
ENA183888780
Enamine
(1-pentyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
218.3
MDL编号:
Iupac Name
(1-pentyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-3-6-9-15-12-8-5-4-7-11(12)14-13(15)10-16/h4-5,7-8,16H,2-3,6,9-10H2,1H3
InChI key
MBPKUACQBFWOCB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)