Merck
ENA155458200
Enamine
2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
171.15
MDL编号:
mp
104-105
Iupac Name
2-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-4(7(11)12)8-5(9)2-3-6(8)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
DCESWPKOLYIMNH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30989
Melting Point
104-105
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30989
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)