Merck
ENA112933470
Enamine
1-cyclopropyl-4,5-dimethyl-1H-imidazole-2-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
168.26
MDL编号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-4,5-dimethyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-5-6(2)10(7-3-4-7)8(11)9-5/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI key
QOFPLXXNKMHEBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26924
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)