Merck
ENA065085990
Enamine
1-[(thiophen-3-yl)methyl]piperazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
182.29
MDL编号:
Iupac Name
1-(3-thienylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H14N2S/c1-6-12-8-9(1)7-11-4-2-10-3-5-11/h1,6,8,10H,2-5,7H2
InChI key
DCEFDTKYYGMWMX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14816
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14816
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)