主要文件
CO1H324A5D06
CombiPhos Catalysts Inc
5-(CYCLOPROPYL)-2-TRIFLUOROMETHYLPYRIDINE-4-BORONIC ACID
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
230.98
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
(5-cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BF3NO2/c11-9(12,13)8-3-7(10(15)16)6(4-14-8)5-1-2-5/h3-5,15-16H,1-2H2
InChI key
UODQSACIVCCLBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)