Merck
COM448667750
Combi-Blocks, Inc.
Benzoylthiocholine iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
351.25
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2-(benzoylsulfanyl)-N,N,N-trimethylethanaminium iodide
Inchi Code
1S/C12H18NOS.HI/c1-13(2,3)9-10-15-12(14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8H,9-10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PCGVSJGEHWZOBK-UHFFFAOYSA-M
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-6090
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-6090
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)