Merck
COM448653123
Combi-Blocks, Inc.
3-Aminopropyl beta-d-galactopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
237.25
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(3-aminopropoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C9H19NO6/c10-2-1-3-15-9-8(14)7(13)6(12)5(4-11)16-9/h5-9,11-14H,1-4,10H2/t5-,6+,7+,8-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
ATNZYMLQVJTLPA-QMGXLNLGSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)