Merck
COM448631783
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)8(2)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI key
BUNIVTOYIVFKSP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)