Merck
COM448622464
Combi-Blocks, Inc.
2-(3,5-dimethylphenyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
3',5'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)15-6-4-3-5-13(15)10-16/h3-9H,1-2H3
InChI key
LMAKYIBNWIYCSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0102
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0102
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)