Merck
COM448618447
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylbenzothiazole-6-boronic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
193.03
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI key
FVTHDHCPCNNOAG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-6710
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)