Merck
C-261
Supelco
丁烯醛(巴豆醛)2,4-二硝基苯肼
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
别名:
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
250.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
vial of 100 mg
制造商/商品名称
Cerilliant®
mp
192-195 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
InChI key
GFUVNGJSSAEZHW-PDGXAJGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)