Merck
ATEH99D1EBB3
AstaTech, Inc.
3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL ACRYLATE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
196.29
MDL编号:
Iupac Name
3,3,5-trimethylcyclohexyl acrylate
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-5-11(13)14-10-6-9(2)7-12(3,4)8-10/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3
InChI key
ZMTBGVBNTHTBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=248378
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E85718
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)