Merck
ATEH75DC0178
AstaTech, Inc.
3-ETHOXYPROP-1-YNE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
84.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
3-ethoxyprop-1-yne
Inchi Code
1S/C5H8O/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
ADJMUEKUQLFLQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172697
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90311
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)