Merck
APOH086AB655
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methylphenacyl bromide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$161.70
5 G
$644.60
10 G
$1,104.40
供应商货号: PC302896-1G
$161.70
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
1 G
$161.70
5 G
$644.60
10 G
$1,104.40
About This Item
分子量:
249.05
MDL编号:
供应商货号: PC302896-1G
$161.70
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
2-bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O/c1-5-2-3-6(7(13)4-10)9(12)8(5)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
ISFMNZDYUUEHJC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-1-(2,3-difluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-methylacetophenone
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methylphenacyl-bromide
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)