Merck
APOH03CD8F94
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
263.46
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
3-chloro-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI key
OUVGLBKTGXKVKS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-iodobenzonitrile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)