Merck
APO456876923
Apollo Scientific Ltd
2,3,6-Trifluorophenylacetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
(2,3,6-trifluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
InChI key
PQIFHBOOYBTJLD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluorophenylacetonitrile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)