Merck
APO455827333
Apollo Scientific Ltd
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
199.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
bp
146-147
Iupac Name
N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChI 密鑰
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
Boiling point
146-147
象形圖
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-3-formylphenylmethanesulphonamide
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)