Merck
APO414278289
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
279.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
沸点
203-204
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LHGAGXUKDZFFSF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Boiling point
203-204
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)