Merck
AOBH9910C62F
AOBChem
1-bromo-3-propylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
199.09
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-3-propylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-2-4-8-5-3-6-9(10)7-8/h3,5-7H,2,4H2,1H3
InChI key
CXRVLYOHAQORCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-propylbenzene-116206.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/116206.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)