Merck
AOBH98B85012
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.59
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI 密鑰
VWGBQMRDTSDSKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-fluoropyridine-26606.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26606.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)